Learn More
Ansell Kimtech Pure™ M3 gefalteter, steriler Mundschutz
Artikelnummer. 11393892
Ansicht ändern
Click to view available options
Fastening Type:
Binder
Ohrschlaufen
Enthält:
7 Zoll Weiche Binder
9 Zoll Weiche Binder
Gestrickte Ohrschlaufen
Packungsgröße:
200 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fastening Type Enthält Packungsgröße
11393892 Binder 9 Zoll Weiche Binder 200 Stück
15691692 Ohrschlaufen Gestrickte Ohrschlaufen 200 Stück
11715505 Binder 7 Zoll Weiche Binder 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11393892 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 62494
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00 €
    206.16 € / 200 Stück
    Sparen 120.84 €
    36% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antiallergische BiCoSof™ Innenbeschichtung und biegsamer Nasenbügel aus Aluminium
Sterile Masken verfügen über eine nicht reizende BiCoSof™ Innenbekleidung und ein biegsames Aluminium-Nasenstück. Erhältlich mit Ohrschlaufen oder weichen Bändern.
  • Innenseite aus weißem BiCoSof™
  • Nasenstück aus vollständig umschlossenem, weichem, biegsamem Aluminium
  • Außenseite aus klarem Polyethylen-Löcherfilm
  • Schlaufen (62466) aus weißem, schlauchförmig gestricktem Polyester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gesichtsmaske für Reinräume
Farbe Weiß
Fastening Type Binder
Material SMS, Polypropylen
Größe Standard
Sterilität Steril
Modell Plissiert, 62494
Zertifizierung/Konformität ISO 14001, ISO 9001, CE Einfach, nur für den industriellen Einsatz
Cleanroom Class Klasse 1 (ISO 3)
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtereffizienz 92.9 % (PFE), 94.2 % (BFE)
Enthält 9 Zoll Weiche Binder
Latexfrei Ja
Porengröße 0,1 μm (PFE), 3 μm (BFE)
Serie Kimtech™ M3 Steril
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 22.86 cm