Learn More
Ansell Kimtech Pure™ M3 gefalteter, steriler Mundschutz
Beschreibung
Sterile Masken verfügen über eine nicht reizende BiCoSof™ Innenbekleidung und ein biegsames Aluminium-Nasenstück. Erhältlich mit Ohrschlaufen oder weichen Bändern.
- Gammasterilisiert auf 10-6
- Weiß, mit weichen Bändern oder Ohrschlingen
- Außenschicht aus atmungsaktiver Polyethylenfolie zum Schutz vor Kontamination
- Polyesterverbindung und Polyesterfiltermedium mit Bakterienfiltrationseffizienz von 91.9 % und Partikelfiltrationseffizienz von 93.1 %
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gesichtsmaske für Reinräume |
| Farbe | Weiß |
| Fastening Type | Binder |
| Material | Polyethylen |
| Größe | Standard |
| Sterilität | Steril |
| Modell | Vergrößert, 62467 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 14001, ISO 9001, CE Simple, nur für den industriellen Einsatz |
| Cleanroom Class | Klasse 1 (ISO 3) |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Mehr anzeigen |