Learn More
Heathrow Scientific Hitzebeständige Handschuhe, 475 mm, Paar, naturfarben
Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Click to view available options
:
Farbe: Beige
Beschreibung
- Zu den Anwendungen gehören: allgemeine Verwendung für die Handhabung von Utensilien, Autoklavieren, leichte/mittlere Herstellung, Handhabung von Metall, Glas usw.
- Die Handschuhe sind im trockenen Zustand hitzebeständig (nicht bei Nässe, in der Nähe von Dampf, mit scharfen Gegenständen oder mit LN2 verwenden)
- Aus 100 % gestricktem Baumwoll-Frottee-Gewebe, waschbar
- Mit einem geraden Daumen für mehr Komfort und Flexibilität sowie mit Wärmesperre
- Für zusätzlichen Schutz von Handgelenk und Unterarm
- Einheitsgröße
- Farbe: naturfarben mit braunen Kanten an der Manschette
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Baumwolle |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE |
| Farbe | Beige |
| Latex Free | Ja |
| Material | Baumwolle |
| Größe | Universal |
| Dicke (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Dicke (metrisch) | 2,54 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendung im allgemeinen Labor |
| Farbe der Handschuhstulpe | Braun |
| Mehr anzeigen |