Learn More
Brady™ Hitzebeständige Polyimid-Etiketten
Artikelnummer. p-7250925
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,187 x 1 in.
0,25 x 0,25 in.
0,25 x 0,9 in.
0,25 x 1,5 in.
0,25 x 2 in.
0,25 x 0,75 in.
0,275 x 0,5 in.
0,2 x 0,65 in.
0,375 x 0,375 in.
0,375 x 1 in.
0,4 x 0,4 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
4,75 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
750 Stück
Artikelnummer. 17858244
Marke: Brady™ 173714
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Hochtemperaturpolyimid ist so konzipiert, dass es Umgebungen beim Wellenlöten und mehrfachen aggresiven Waschvorgängen standhält, für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen in der Vorverarbeitung.
  • Das für hohe Temperaturen geeignete Polyimid (B-727) ist beständig gegen Schwalllötverfahren und mehrere aggressive Reinigungszyklen bei der Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Komponenten in der Vorverarbeitung.
  • Die Etiketten mit äußerst hoher Klebkraft sind beständig gegen aggressive Reinigungsverfahren und Chemikalien und eignen sich ideal für das automatische Anbringen.
  • Das glänzende, weiße Polyimid-Material ist für den Thermotransferdruck geeignet.
  • UL-Zulassung; erfüllt die Anforderungen von MIL-STD-202G, Methode 215K
  • Anwendungstemperatur von -70 bis 100°C (-94 bis 212°F)
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Ausgestanzt
Material Polyimid
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leiterplattenkennzeichnung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Temperaturanzeigende Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 750 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +572 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70°C to +300°C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0044 in.
Dicke (metrisch) 0.112 mm
Dimensions (LxW) 0,187 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,187 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Höhe (metrisch) 4,75 mm
Alternate Part Number M6-14-727