Learn More
Keystone Cleanroom Products Heat-Seal Tyvek Autoclave Bag
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
26 x 16 in.
30 x 27 in.
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Tyvek™/PE Filmkonstruktion für ausgezeichnete Festigkeit und ausgezeichneter mikrobieller Barriere
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- Heißversiegelungsfolie
- Integrierte Fausthandschuhe
- Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- Schaffen aseptische Verbindungsstücke im Isolatorbeutel
- Eliminiert Kontaminationsrisiken
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 35.963 mL |
| Zertifizierung/Konformität | COC |
| Verschlusstyp | Heißversiegelung |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
| Enthält | Integrierte Fausthandshuhe, Sichtfenster und Dampfanzeige |
| Material | Tyvek |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |