Learn More
Epredia™ Verschweißbare Beutel aus Polyethylen
Artikelnummer. 12734878
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
9 Zoll
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) unitSize
12734878 9 Zoll 100 Stück
1 options
Artikelnummer. 12734878
Marke: Epredia™ 844
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Schützen Sie Proben für den Versand mit verschweißbaren Thermo Scientific™ Beuteln aus Polyethylen.
  • Strapazierfähige Polyethylen-Konstruktion
  • Verschweißbar zur Gewährleistung einer auslaufsicheren Lagerung
Bestellinformationen:
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 100 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Heat-Sealable Bag
Material Polyethylen
Durchmesser (metrisch) 240 mm
Länge (angloamerikanisch) 9 Zoll
Länge (metrisch) 22.9 cm
Breite (angloamerikanisch) 16 Zoll
Breite (metrisch) 40.6 cm