Learn More
Brady™ Wärmeschrumpfende Schläuche aus Polyolefin zur Kabelkennzeichnung
Artikelnummer. 11791765
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Schwarz
Drahtstärke:
16 bis 8 AWG
18 bis 12 AWG
Dimensions (LxW):
2,13 m x 11,15 mm
42,16 x 25,78 mm
Menge:
1.000/Rolle
Je 1
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. 11791765
Marke: Brady™ 115013
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
PermaSleeve Schrumpfschläuche bieten eine hochwertige Kabelkennzeichnungslösung, die Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Beständigkeit und Langlebigkeit kombiniert.
  • Wärmeschrumpfende Schläuche für Drucker
  • Diese Schrumpfschläuche sind selbstverlöschend und erfüllen die Anforderungen von SAE AMS-DTL-23053/5 Klasse 1, SAE-AS-8153 sowie MIL-STD-202 Methode 215K; UL224-Zulassung
  • CSA-Zulassung beantragt
  • BMP71 PermaSleeve Endlos-Schrumpfschläuche aus Polyolefin zur Kabelkennzeichnung, Größe 2, bis 24 mm Durchmesser, Großpackung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform B-342 bis 2005/618/EG MCV-Änderung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt gemäß UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Klasse 1), SAE-AS-81531
Beschreibung Großpackung BMP71 PermaSleeve Drahtmarkierungshülsen
Farbe Gelb
Ausführung Matt
Format Rolle
Material Polyolefin
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Markierung von Leitungen und Kabeln
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Drähten und Kabeln
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71, TLS2200, TLSPC Link
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -55°C
Anzahl pro Packung 1000 Sleeves/Box
Menge 1.000/Rolle
Form Rechteck
Schrumpfrate 3:1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -67°F to +275°F
Temperaturbereich (metrisch) -55°bis +135 °C
Vertikale Wiederholung (metrisch) 19.05 mm
Drahtstärke 18 bis 12 AWG
Dimensions (LxW) 42,16 x 25,78 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,78 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1 in.
Höhe (angloamerikanisch) 0.34 in.
Höhe (metrisch) 42,16 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.06 to 0.15 in.
Durchmesser (metrisch) 1.57 bis 3.81 mm