Learn More
Brady™ Wärmeschrumpfende Schläuche aus Polyolefin zur Kabelkennzeichnung
Artikelnummer. 13458259
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Schwarz
Drahtstärke:
16 bis 8 AWG
18 bis 12 AWG
Dimensions (LxW):
2,13 m x 11,15 mm
42,16 x 25,78 mm
Menge:
1.000/Rolle
Je 1
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. Farbe Drahtstärke Dimensions (LxW) Menge unitSize
13458259 Schwarz 16 bis 8 AWG 2,13 m x 11,15 mm Je 1 1 Stück
11791765 Gelb 18 bis 12 AWG 42,16 x 25,78 mm 1.000/Rolle 1 BX
2 options
Artikelnummer. 13458259
Marke: Brady™ 143232
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
PermaSleeve Schrumpfschläuche bieten eine hochwertige Kabelkennzeichnungslösung, die Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Beständigkeit und Langlebigkeit kombiniert.
  • Wärmeschrumpfende Schläuche für Drucker
  • Diese Schrumpfschläuche sind selbstverlöschend und erfüllen die Anforderungen von SAE AMS-DTL-23053/5 Klasse 1, SAE-AS-8153 sowie MIL-STD-202 Methode 215K; UL224-Zulassung
  • CSA-Zulassung beantragt
  • BMP71 PermaSleeve Endlos-Schrumpfschläuche aus Polyolefin zur Kabelkennzeichnung, Größe 2, bis 24 mm Durchmesser, Großpackung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform B-342 bis 2005/618/EG MCV-Änderung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt gemäß UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Klasse 1), SAE-AS-81531
Beschreibung BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker PermaSleeve Markierungshülsen
Farbe Schwarz
Ausführung Matt
Format Rolle
Material Polyolefin
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Markierung von Leitungen und Kabeln
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Drähten und Kabeln
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™41, BMP™51, und BMP™53 Etikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -55°C
Anzahl pro Packung 5000/Packung
Menge Je 1
Schrumpfrate 3:1
Softwaretyp LabelMark
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -67°F to +275°F
Temperaturbereich (metrisch) -55°bis +135 °C
Drahtstärke 16 bis 8 AWG
Dimensions (LxW) 2,13 m x 11,15 mm
Länge (angloamerikanisch) 2.33 yd.
Länge (metrisch) 2,13 m
Höhe (angloamerikanisch) 0.44 in.
Höhe (metrisch) 11,15 mm