Description
Includes
3 Einlegeböden und durchsichtige Kammer
Requires
FreeZone Gefriertrockner
- In den kurzen Kammern befinden drei Einlegeböden mit einem Durchmesser von 10 in. und drei Temperatursonden; die großen Kammern haben fünf Einlegeböden mit 10 in. Durchmessern und fünf Temperatursonden
- Die Einlegeböden sind drahtlos und entnehmbar, so dass sie zum Vorfrieren in einem Tiefkühlschrank platziert werden können
- Jeder Einlegeboden ist höhenverstellbar, um eine Vielzahl von Probengrößen aufzunehmen
- Die Kammer wird an den FreeZone Gefriertrockner angeschlossen und ermöglicht so die Steuerung und Aufzeichnung der Bodentemperatur über das Lyo-Works-Display
- Die Temperatur kann von −20 bis 60 °C (−4 bis 140 °F) eingestellt werden
- Jede Kammer enthält einen durchsichtigen Acryl-Zylinder mit 12 in. Durchmesser, ein Vakuumfreigabeventil und eine Öffnung mit 8 in. Durchmesser zum Kollektor am Boden der Kammer
- Passt in Kondensatoren mit 10.12 oder 14.0 in. Durchmesser
- Zur Verwendung mit jedem FreeZone Gefriertrockner außer älteren Modellen
Compliance
Alle Modelle entsprechen den UL-Normen 61010-1 (60 Hz-Modelle), CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1 (60 Hz-Modelle) und haben eine CE-Konformitätskennzeichnung (230 V/50 Hz-Modelle).
Warranty
Ein Jahr
Specifications
Specifications
| Typ | Beheizter Einlegeboden |
| Anzahl Einschübe | 3 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -20 bis +60 °C |
| Material | Stahl (Einlegeböden) und Acryl (Kammer) |
| Zertifizierung/Konformität | UL, CAN/CSA, CE |
| Enthält | 3 Einlegeböden und durchsichtige Kammer |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 15.2 Zoll |
| Tiefe (metrisch) | 38,6 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 15,2 in. |
| Breite (metrisch) | 38,6 cm |
| Show More |