Learn More
Labconco™ Beheizte Lagerkammern für Produkte
Artikelnummer. p-7079267 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
Schuko
Höhe (metrisch):
43,1 cm
62,4 cm
Enthält:
3 Einlegeböden und durchsichtige Kammer
5 Einlegeböden und durchsichtige Kammer
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15782857
Marke: Labconco™ 780801030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
3 Einlegeböden und durchsichtige Kammer
Benötigt
FreeZone Gefriertrockner
Ermöglicht das Trocknen von Großproben, Serumflaschen, Fläschchen oder Mikrotiterplatten. Labconco Beheizte Produktlagerkammern sind drahtlos und entnehmbar, so dass sie zum Vorfrieren in den Tiefkühlschrank gestellt werden können.
  • In den kurzen Kammern befinden drei Einlegeböden mit einem Durchmesser von 10 in. und drei Temperatursonden; die großen Kammern haben fünf Einlegeböden mit 10 in. Durchmessern und fünf Temperatursonden
  • Die Einlegeböden sind drahtlos und entnehmbar, so dass sie zum Vorfrieren in einem Tiefkühlschrank platziert werden können
  • Jeder Einlegeboden ist höhenverstellbar, um eine Vielzahl von Probengrößen aufzunehmen
  • Die Kammer wird an den FreeZone Gefriertrockner angeschlossen und ermöglicht so die Steuerung und Aufzeichnung der Bodentemperatur über das Lyo-Works-Display
  • Die Temperatur kann von −20 bis 60 °C (−4 bis 140 °F) eingestellt werden
  • Jede Kammer enthält einen durchsichtigen Acryl-Zylinder mit 12 in. Durchmesser, ein Vakuumfreigabeventil und eine Öffnung mit 8 in. Durchmesser zum Kollektor am Boden der Kammer
  • Passt in Kondensatoren mit 10.12 oder 14.0 in. Durchmesser
  • Zur Verwendung mit jedem FreeZone Gefriertrockner außer älteren Modellen
Compliance
Alle Modelle entsprechen den UL-Normen 61010-1 (60 Hz-Modelle), CAN/CSA C22.2 Nr.61010-1 (60 Hz-Modelle) und haben eine CE-Konformitätskennzeichnung (230 V/50 Hz-Modelle).
Garantie
Ein Jahr
Spezifikation
Typ Beheizter Einlegeboden
Anzahl Einschübe 3
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis +60 °C
Material Stahl (Einlegeböden) und Acryl (Kammer)
Zertifizierung/Konformität UL, CAN/CSA, CE
Enthält 3 Einlegeböden und durchsichtige Kammer
Tiefe (angloamerikanisch) 15.2 Zoll
Tiefe (metrisch) 38,6 cm
Breite (angloamerikanisch) 15,2 in.
Breite (metrisch) 38,6 cm
Höhe (angloamerikanisch) 17 in.
Höhe (metrisch) 43,1 cm
Stromstärke 2 A
Steckertyp Schuko
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Versandgewicht (angloamerikanisch) 80 lb.
Versandgewicht (metrisch) 36,29 kg