Learn More
Heathrow Scientific™ Aufbewahrungsschale für Tropfenproben
Artikelnummer. 15524149 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Probenbehälter
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
15524149 Probenbehälter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15524149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.15 €
    46.79 € / 1 Stück
    Sparen 12.36 €
    20% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Tröpfchenprobenlagerschale eignet sich hervorragend für die Probenorganisation im geschäftigen Labor. Die Lagerschalen sind strapazierfähig und können für Probenbehälter mit dem mitgelieferten Einsatz oder für allgemeine Laborprodukte ohne Einsatz ver
  • Behälter und Tablett bestehen aus Polystyrol
  • Leicht und robust für bis zu 24 Probenbehälter (Probenbehälter nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Herausnehmbarer Einsatz ermöglicht die Verwendung der Außenhülle für die Lagerung oder den Transport von Laborprodukten
  • Stapelbar mit anderen Tabletts für eine Höhe von bis zu vier Tabletts
  • Integrierter Etikettenhalter und Karten für einen leichten Wechsel der Kennzeichnung
  • Einfache Reinigung mit gängigen Desinfektionsmitteln und Germiziden
Spezifikation
Zellteiler Ja
Zertifizierung/Konformität Keine
Beschreibung Tröpfchenprobenlagerschale, Polystyrol, blau/weiß
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß, Blau
Aufnahmevermögen Probenbehälter
Material Polystyrol
Positionen 24
Form Rechteckig
Stapelbar Ja
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenlagerung
Modell HS120172
Anzahl pro Karton 6 Pk.
Anzahl pro Packung Je 1
Verpackung /Karton
Menge Je 1
Größe 480 x 331 x 84 cm
Abmessungen (L x B) 18,9 x 13 in.
Abmessungen (L x B x H) 18,9 x 13 x 3,3 in.
Länge (metrisch) 48 cm
Länge (angloamerikanisch) 18,90 in.
Breite (angloamerikanisch) 13 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,30 in.
Durchmesser (metrisch) Well 58 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 2,88 lb.
Gewicht (metrisch) 10,30 kg
Enthält Behälterteiler
Produkttyp Proben- und Blutentnahmegestell
Einschübe Keine
Höhe (metrisch) 8,4 cm
Array 4 x 6
Breite (metrisch) 33,10 cm