Beschreibung
- Gestell mit Well-Schalen aus Silikon, die die Röhrchen sicher an Ort und Stelle halten
- Zweischichtiges ABS-Gestelldesign hält Röhrchen aufrecht
- Röhrchen fallen nicht heraus, wenn das Gestell umgedreht wird, sodass alle Inhalte auf einmal entsorgt werden können
- Röhrchen mit einem sanften Drücken oder Ziehen einsetzen und herausnehmen
- Verfügt über ein 5 x 10-Well-Array, keine Montage erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Silicon Grip |
| Farbe | Weiß |
| Material | ABS-Kunststoff |
| Positionen | 50 Wells bis 16 mm Durchmesser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 5 bis 10 ml-Röhrchen |
| Größe | 259 x 127 x 49 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 259 x 127 x 49 mm |