Learn More
Heathrow Scientific™ Totemax™ Blutentnahme-Trays
Artikelnummer. 16340676 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Pink
Rot
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
16340676 Blau 1 Stück
16350676 Rot 1 Stück
16360676 Pink 1 Stück
16370676 Violett 1 Stück
16380676 Grün 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16340676 Lieferant Heathrow Scientific™ Lieferanten-Nr. HS120021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.50 €
    49.67 € / 1 Stück
    Sparen 10.83 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ermöglicht das Aufstellen des Tabletts auf oder über Bettgestell, Fußbrett und Handläufen außerhalb des Patientenraums. Die Heathrow Scientific™ Totemax™ Blutentnahmeschalen sind aus lebensmitteltauglichen Kunststoffen für ein langlebiges, bru
  • Hergestellt aus lebensmittelechtem HDPE für ein langlebiges, bruchfestes Design
  • Die tiefe Wannenform hilft, Verschüttungen zu reduzieren.
  • Die Haken rasten ein, wenn sie nicht benutzt werden.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Blau
Abmessungen (L x B x H) 43,2 x 27,9 x 27,9 mm (17 x 11 x 11 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probennahme und Blutentnahme
Höhe (angloamerikanisch) 11 in.
Höhe (metrisch) 27,9mm
Länge (angloamerikanisch) 17 in.
Länge (metrisch) 43,2mm
Größe 43,2 x 27,9 x 27,9 mm (17 x 11 x 11 in.)
Gewicht (metrisch) 27,9mm
Breite (angloamerikanisch) 11 in.
Breite (metrisch) 27,9mm
Material HDPE-Harz
Produkttyp Blutentnahme-Tray