Learn More
Cole-Parmer™ Heating Block for Electrothermal™ RS-250D-S Shaking Reaction Stations
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
40 x 24 mm-Röhrchen
4 x 96-Well-PTFE-Mikroplatten
96 x 16 mm-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Compatible with Electrothermal RS9000 Reaction Stations
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Heating Block for Reaction System |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Röhrchen |
| Aufnahmevermögen | 96 x 16 mm-Röhrchen |
| No. of Places | 96 Positionen |
| Typ | Heating Block |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.6 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 16 mm |