Learn More
Grant Instruments Heating Block for TS-DW Centrifuge
Artikelnummer. 30274352
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Abgene 96-Well-Platte, 1,2 ml
Abgene 96-Well-Platte, 800 μl
Brand Deep-Well-Platte, 1.1 mL
Corning A Xygen 96/600 μL
EPPENDORF 96/500 μL Deepwell-Block
Nunc, 96/2000 μL
PCR-Platte
PlaqueOne, 96/2 ml
PlateOne, 96/0.5 mL
PowerMag Glas-Bead-Platte 96
Riplate 96/1000 μL
Riplate, 96/2000 μL
SSI Bio
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30274352
Marke: Grant Instruments B1B
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Profiled to fit blocks exactly for maximum heat transfer.
Block accessory for use with TS-DW
Available to fit following blocks:
  • EPPENDORF 96/500 μL
  • Deepwell BlockPlateOne, 96/0.5 mL
  • Corning A Xygen 96/600 μL
  • Abgene 96-well Plate, 800 μL
  • Abgene 96-well Plate, 1.2 mL
  • Brand Deep Well Plate, 1.1 mL
  • Riplate 96/1000 μL
  • SSI BioPowerMag Glass Bead Plate 96
  • Nunc, 96/2000 μL
  • PlateOne, 96/2 mLRiplate, 96/2000 μL
  • PCR Plate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Black
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (metrisch) 50 mL
Kammermaterial Aluminum
Zur Verwendung mit (Geräte) TS-DW
Aufnahmevermögen Brand Deep-Well-Platte, 1.1 mL
Material Aluminum
No. of Places 1
Relative Luftfeuchtigkeit 80%
Typ Heating Block
Zur Verwendung mit (Anwendung) Thermal Mixing
Aufheizzeit 6 min. to 37°C
Anzahl Blöcke 1
Produktlinie TS-DW Thermoshaker
Menge 1 Ea.
Größe 3.25 x 5 x 0.75 in.
Gewährleistung 2 Years
Abmessungen (L x B x H) 3.25 x 5 x 0.75 in.
Länge (angloamerikanisch) 3.25 in.
Länge (metrisch) 80 mm
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (metrisch) 80 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.75 in.
Höhe (metrisch) 20 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 5 in.
Tiefe (metrisch) 127 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 2.2 lb.
Versandgewicht (metrisch) 1 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 2 lb.
Gewicht (metrisch) 1.8 kg