Learn More
Grant Instruments™ Block heating B-2SL for TS-DW Starlab™ 96/1200 μl
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Axygen 96 Deep-Well-Platte
Eppendorf 96 Deep-Well-Platte
Sarstedt 96 Deep-Well-Platte
Starlab 96 Well-Deep-Well-Platte
Größe:
1.000 μl
1200 μl
2200 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Block für eine Deepwell-Platte
- Für eine bessere Wärmeübertragung an die Form der Mikrotiterplatten angepasst
- Drei Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | TS-DW Thermoschüttler für Mikrotiterplatten |
| Aufnahmevermögen | Starlab 96 Well-Deep-Well-Platte |
| Typ | Block |
| Größe | 1200 μl |