Learn More
JULABO™ CORIO CD-BC6 Umwälzthermostat .
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15460582
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4,5 bis 6 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15460582 4,5 bis 6 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15460582 Lieferant JULABO™ Lieferanten-Nr. 9012506
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Julabo™ CORIO™ Heizthermostate verfügen über professionelle Technologie für hohe Standards und erleichtern die interne Temperaturregelung im Badetank oder die Steuerung von extern angeschlossenen Anwendungen.
  • Modell für interne und externe Anwendungen
  • Helle, gut lesbare Anzeige
  • Sehr leise
  • Einfacher Pumpenwechsel zwischen interner und externer Zirkulation
  • USB-Anschluss
  • Hochwertige Badetanks aus Edelstahl mit Baddeckel und Ablasshahn
  • Integrierte Kühlschlange für Gegenkühlung
Anwendungen:
Ideal für Anwendungen bei Außentemperaturen in Kombination mit ummantelten Reaktoren, Destillationsapparaten, Mini-Anlagen, Photometern, Refraktometern und Innentemperaturanwendungen von Proben und kleinen Objekten.
Spezifikation
Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C
Beschreibung Umwälzthermostat
Kapazität (metrisch) 4,5 bis 6 l
Flussrate 15 l/min
Temperaturbereich 20 bis 150 °C
Typ Umwälzthermostat
Display LED
Heizleistung 2 kW
Enthält 2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle, geeignet für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 8 und 12 mm(Pumpenanschlüsse M16x1 Stecker)
Material Edelstahl
Max. Druck 0,35 bar
Modell CORIO CD-BC6
Temperaturstabilität ± 0,03°C
Abmessungen (T x B x H) innen 13 x 15 x 20 cm
Abmessungen (L x B x H) 44 x 24 x 47 cm
Gewicht (metrisch) 10 kg