Learn More
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Heizelement
Artikelnummer. 11527547
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11527547 500 mL 1 Stück
11517497 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11527547 Lieferant Bibby Scientific™ Lieferanten-Nr. 9996710
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersatz-Heizelemente für Soxhlet Luftbäder. Bibby Scientific™ Electrothermal™ Heizelemente sind für Kolben mit einem Fassungsvermögen von 100 und 500 ml erhältlich.
  • Ersatz-Heizelemente für Soxhlet Luftbäder.
  • Erhältlich mit Fassungsvermögen von 100 ml und 500 ml
  • Ersatz-Heizelemente für Soxhlet Luftbäder.
  • Erhältlich mit Fassungsvermögen von 100 und 500 ml
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Zur Verwendung mit Ersatz-Soxhlet-Extraktor
Produkttyp Heizelement