Learn More
Horst™ HEATING HOSE 200°C 4X1300MM
Artikelnummer. 12674546
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
12674546 4mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12674546 Lieferant Horst™ Lieferanten-Nr. 822636
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1453.73 €
    593.13 € / 1 Stück
    Sparen 860.60 €
    59% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 4mm
Länge (metrisch) 1300 mm
Produkttyp Heizschlauch
Temperatur (metrisch) 200 °C