Learn More
Horst™ BEHEIZBARER SCHLAUCH 1M 4MM DURCHM DURCHM
Artikelnummer. 11941976
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11941976 4 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11941976 Lieferant Horst™ Lieferanten-Nr. 822017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    716.10 €
    423.00 € / 1 Stück
    Sparen 293.10 €
    40% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 11-11-2026