Specifications
| Reglertyp | Integriert |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Spannung | 230 V |
| Elektrische Anforderungen | 230 V |
| Enthält | Regler |
| Material | Mit Metallgehäuse |
| Form | Rund |
| Wirkleistung | 150 w |
| Produkttyp | Heizmantel |
| Temperatur (metrisch) | 450 °C |
| Show More |