Learn More
Witeg™ Heizmäntel
Artikelnummer. 15715848
Ansicht ändern
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
90 mm
100 mm
175 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (metrisch)
15715848 100 mm
15874842 90 mm
15805995 175 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15715848 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. DH.WHM12035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00 €
    422.17 € / 1 Stück
    Sparen 48.83 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit Rundkolben oder Bechergläsern.
  • Erhältlich für eine Vielzahl von Becherglas-/Probenflaschenkapazitäten
  • Temperaturbereich zwischen 100 °C und 450 °C
  • Heizelement aus Nickel und Chrom
  • Spulentyp: säurebeständig, lange Lebensdauer
  • Integrierter Temperaturregler oder externer Regler, je nach Modell
  • CE-zertifiziert und eindeutige Seriennummer für das Tracing
  • 2 Rührstäbe sind bei einigen Modellen im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Reglertyp Integriert
Regler Temperaturregler
Durchmesser (metrisch) 270 mm
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Tiefe (metrisch) 100 mm
Zur Verwendung mit 2000 ml-Rundkolben, Duran und Lwaki
Höhe (metrisch) 200 mm
Enthält 2x Rührstäbe
Wirkleistung 450 W
Produkttyp Heizmantel
Gefäßtyp Rundkolben
Temperatur (metrisch) 100 bis 450 °C