Learn More
Heidolph™ Inkubator 1000 Heizmodul EU .
Beschreibung
- Eine gleichmäßige und schnelle Wärmeverteilung ist für hervorragende Ergebnisse unerlässlich
- Mit einer Leistung von 300 Watt sorgt das Heizmodul für schnelle Heizzeiten innerhalb des Inkubationssystems
- Thermophile Organismen können auch bei einer Temperatur von 65 °C inkubiert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Spannung | 115/230 V |
| Temperaturbereich (metrisch) | 5°C bis 65°C |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Inkubator 1000 |