Learn More
Gestigkeit Harry™ Heizplatten aus CERAN 500, Tischgerät, 50...500°C, 280x430 mm, 3000 W, 230 Volt
Artikelnummer. 10653781
Change view
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Glaskeramik
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Deckplattenmaterial unitSize
10653781 Glaskeramik 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10653781
Marke: Gestigkeit Harry™ 22SR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Form: Rechteckig; Größe: 11 x 17 in.
  • Mit separatem Regler
  • Die Niedrigmassenplatte wird elektrisch über die gesamte Oberfläche hinweg erhitzt und ist in einen hochwertigen Edelstahlrahmen eingebettet, der auf einem intern isolierten Edelstahlgehäuse montiert ist
  • Das Temperaturregelungssystem wird über einen elektronischen NiCr-Ni-Temperaturfühler mit einem Regelbereich zwischen 50°° und 500°°C geregelt.
  • Der Regler ist in ein Aluminiumdruckguss-Gehäuse integriert
  • Die Aufheizzeit für 500 °C beträgt ca. 8 Minuten.
  • Vier Füße, die individuell auf eine Höhe von ca. 8 mm eingestellt werden können, sorgen für eine wackelfreie, horizontale Stabilität.
Spezifikation
Gehäusematerial Edelstahl
Deckplattenmaterial Glaskeramik
Größe 280 x 430 mm
Temperatur (metrisch) 50 °C bis 500 °C
Tiefe (metrisch) 440 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 14.3 lb.
Höhe (metrisch) 100 mm
Gewicht (metrisch) 6.5 kg
Breite (metrisch) 290 mm
Wirkleistung 3000 W
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 3000 W
Frequenz 50/60 Hz
Form Rechteck
Spannung 230 V
Typ Heizplatte