Learn More
Advantage-Lab™ Beheiztes Ultraschall-Wasserbad
Artikelnummer. 15698855
Encompass
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,8 l
2,75 l
5,75 l
12,75 l
28 l
45 l
90 l
130 l
180 l
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15698855 28 l -
15608865 45 l 1 Stück
15618865 90 l 1 Stück
15628855 0,8 l 1 Stück
15648855 2,75 l 1 Stück
15658855 5,75 l 1 Stück
15668855 12,75 l 1 Stück
15678855 130 l -
15688855 180 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15698855 Lieferant Advantage-Lab™ Lieferanten-Nr. AL0430230
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zuverlässige, anwenderfreundliche Geräte für feinste Reinigungsarbeiten. Advantage-Lab™ beheiztes Ultraschallwasserbad enthält einen Schallkopftank aus kavitationsfestem Edelstahl.
  • Messumformer-Behälter aus kavitationsbeständigem Edelstahl.
  • Edelstahlgehäuse.
  • Sandwich-Performance-Messumformersysteme.
  • Entgasungsfunktion zum effizienten Entfernen der Reinigungsflüssigkeit und für spezielle Laboranwendungen.
  • Automatische Entgasung z. B. nach dem Befüllen mit frisch gemischter Reinigungsflüssigkeit.
  • Anzeige der verbleibenden Reinigungszeit über Dioden.
  • Spritzwassergeschütztes Bedienfeld.
  • Automatische Abschaltung nach 12-stündigem Betrieb (wenn in diesem Zeitraum keine Tasten betätigt wurden) verhindert einen ungewollten Dauerbetrieb.
  • Elektronische Drehknöpfe.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 28 l
Temperaturbereich 30 °C bis 80 °C
Heizleistung 1 200 W
Material Rostfreier Stahl
Abmessungen (L x B x H) 340 x 568 x 321 mm
Gewicht (metrisch) 11 kg
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz