Learn More
Gestigkeit Harry Heating Unit with Relays
Código de producto. 10535912
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Abmessungen (L x B x H):
180 x 210 x 160 mm
355 x 210 x 160 mm
530 x 210 x 160 mm
705 x 210 x 160 mm
880 x 210 x 160 mm
1055 x 210 x 160 mm
Wirkleistung:
500 W
1000 W
1.500 W
2000 W
2500 W
3000 W
Gewicht (metrisch):
2,9 kg
5,4 kg
7,9 kg
10,4 kg
12,9 kg
15,4 kg
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Código de producto. Abmessungen (L x B x H) Wirkleistung Gewicht (metrisch) unitSize
10535912 180 x 210 x 160 mm 500 W 2,9 kg 1 Stück
10219961 355 x 210 x 160 mm 1000 W 5,4 kg 1 Stück
10628792 530 x 210 x 160 mm 1.500 W 7,9 kg 1 Stück
10466311 705 x 210 x 160 mm 2000 W 10,4 kg 1 Stück
10504582 880 x 210 x 160 mm 2500 W 12,9 kg 1 Stück
10117821 1055 x 210 x 160 mm 3000 W 15,4 kg 1 Stück
6 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10535912
missing translation for 'mfr': Gestigkeit Harry SGR1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Series SGR hotplates - each heating position cam be individually and variably regulated.
  • Die Heizplatten bestehen aus glatt verarbeitetem Gusseisen mit zentralen Dehnungsvertiefungen. Alle Teile des Gehäuses bestehen aus hochwertigem Edelstahl. Jede Einheit verfügt über eine Befestigungsvorrichtung für einen Stativstab. Geeignet für den Dauerbetrieb.
  • Regelung des Modells SGR
    • Jede Einheit verfügt über ein zusätzliches elektronisches Relais und eine 3-polige Diodenausgangsbuchse (Niederspannung) für das Kontaktthermometer (dies ist jedoch nicht bedingt). Bei Verwendung hat die Regelung über Kontaktthermometer automatisch Vorrang. Ansonsten funktioniert das Modell SGR als Modell SG, mit variabler Regelung
Especificaciones
Temperatur (metrisch) 500 °C
Gewicht (metrisch) 2,9 kg
Wirkleistung 500 W
Frequenz 50/60 Hz
Enthält Elektronisches Relais
Spannung 230 V
Typ Heizplatte
Abmessungen (L x B x H) 180 x 210 x 160 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.