Learn More
Gestigkeit Harry Heating Unit with Relays
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
180 x 210 x 160 mm
355 x 210 x 160 mm
530 x 210 x 160 mm
705 x 210 x 160 mm
880 x 210 x 160 mm
1055 x 210 x 160 mm
Wirkleistung:
500 W
1000 W
1.500 W
2000 W
2500 W
3000 W
Gewicht (metrisch):
2,9 kg
5,4 kg
7,9 kg
10,4 kg
12,9 kg
15,4 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Heizplatten bestehen aus glatt verarbeitetem Gusseisen mit zentralen Dehnungsvertiefungen. Alle Teile des Gehäuses bestehen aus hochwertigem Edelstahl. Jede Einheit verfügt über eine Befestigungsvorrichtung für einen Stativstab. Geeignet für den Dauerbetrieb.
- Regelung des Modells SGR
- Jede Einheit verfügt über ein zusätzliches elektronisches Relais und eine 3-polige Diodenausgangsbuchse (Niederspannung) für das Kontaktthermometer (dies ist jedoch nicht bedingt). Bei Verwendung hat die Regelung über Kontaktthermometer automatisch Vorrang. Ansonsten funktioniert das Modell SGR als Modell SG, mit variabler Regelung
Spezifikation
Spezifikation
| Temperatur (metrisch) | 500 °C |
| Gewicht (metrisch) | 7,9 kg |
| Wirkleistung | 1.500 W |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Enthält | Elektronisches Relais |
| Spannung | 230 V |
| Typ | Heizplatte |
| Abmessungen (L x B x H) | 530 x 210 x 160 mm |