Learn More
Rogo Sampaic™ Schwere Kristallisierschale
Artikelnummer. 11814262
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 L
2 l
9 l
Durchmesser (metrisch):
164 mm
205 mm
335 mm
Höhe (metrisch):
78 mm
96 mm
145 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
11814262 9 l 335 mm 145 mm 1 Stück
11714156 1 L 164 mm 78 mm 5 Stück
11702704 2 l 205 mm 96 mm 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11814262 Lieferant Rogo Sampaic™ Lieferanten-Nr. CNN028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.15 €
    62.61 € / 1 Stück
    Sparen 5.54 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für Kristallisierungsanwendungen im Labor. Die Rogo Sampaic™ schweren Kristallierungspetrischalen bestehen aus klarem Kalknatronglas.
  • Auch hervorragend für die Lagerung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 9 l
Typ Kristallschale
Höhe (metrisch) 145 mm
Durchmesser (metrisch) 335 mm