Learn More
Tork Tork Extra Starke Reinigungstücher W1/2/3, Mehrzweck, 1 x Tücher
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16000892 Alle ansehen Tork Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
16000892 Weiß 1 Stück
30243796 Blau 1 Rollen
2 options
Artikelnummer. 16000892
Marke: Tork 530137
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tork Extra Starke Reinigungstücher W1/2/3
  • Schützen Sie Ihre Hände vor Hitze und Metallspänen mit unseren extra starken Reinigungstüchern von Tork
  • Ersetzen Sie Miettücher und Putzlappen mit diesen robusten, wiederverwendbaren Putztüchern
  • Entfernen Sie Öle, Fette und hartnäckige Flecken schnell und einfach dank ihrer hohen Saugfähigkeit
  • Da unsere Wischtücher mit den meisten Lösungsmitteln verwendet werden können, brauchen Sie keine anderen Putztücher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Heavy-duty Wiper
Länge (angloamerikanisch) 116.36 yd.
Länge (metrisch) 106.4 m
Breite (angloamerikanisch) 12.4 in.
Breite (metrisch) 31.5 cm
Zertifizierung/Konformität FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001
Farbe Weiß
Verpackungsmenge 280 Sheets
Lage 1-ply
Zertifizierungen/Konformität (Europa) FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001