missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tork Tork Extra Starke Reinigungstücher W1/2/3, Mehrzweck, 1 x Tücher
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-200113533 Alle ansehen Tork Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück

Artikelnummer. 30243796

Marke: Tork 530237

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Tork Extra Starke Reinigungstücher W1/2/3

  • Schützen Sie Ihre Hände vor Hitze und Metallspänen mit unseren extra starken Reinigungstüchern von Tork
  • Ersetzen Sie Miettücher und Putzlappen mit diesen robusten, wiederverwendbaren Putztüchern
  • Entfernen Sie Öle, Fette und hartnäckige Flecken schnell und einfach dank ihrer hohen Saugfähigkeit
  • Da unsere Wischtücher mit den meisten Lösungsmitteln verwendet werden können, brauchen Sie keine anderen Putztücher
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Heavy-duty Wiper
Länge (angloamerikanisch) 116.36 yd.
Länge (metrisch) 106.4 m
Breite (angloamerikanisch) 12.4 in.
Breite (metrisch) 31.5 cm
Zertifizierung/Konformität FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001
Farbe Blau
Verpackungsmenge 280 Sheets
Lage 1-ply
Zertifizierungen/Konformität (Europa) FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt