Learn More
Tork Hochleistungs-Reinigungstuch W1
Artikelnummer. 30243871 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
270 m
380 m
Packungsgröße:
1 Rollen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
30243871 380 m 1 Rollen
30243844 270 m 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30243871 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 510204
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Mehrzweck Tork Das Hochleistungs-Reinigungstuch ist hoch saugfähig, dick und sehr strapazierfähig; es hält auch starkem Schrubben stand, ohne auseinanderzufallen.
  • Mit diesem robusten und saugfähigen Mehrzweck-Reinigungstuch lassen sich auch anspruchsvollere Reinigungsarbeiten mühelos erledigen.
  • Sparen Sie bis zu 35 % Zeit und bis zu 31 % Kraftaufwand – diese robuste Konstruktion eignet sich generell für den wiederholten Gebrauch.
  • Dank der robusten Konstruktion sind Ihre Hände vor Hitze und unsichtbaren Metallspänen geschützt.
  • Mit unserem exelCLEAN-Material, das sowohl für die Umwelt als auch für die menschliche Gesundheit besser ist, können Sie bis zu 41 % des Lösungsmittelverbrauchs einsparen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Hochleistungs-Scheibenwischer
Länge (angloamerikanisch) 415.57 yd.
Länge (metrisch) 380 m
Breite (angloamerikanisch) 16,54 in.
Breite (metrisch) 42 cm
Zertifizierung/Konformität FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001
Farbe Blau
Lage 1-ply
Zertifizierungen/Konformität (Europa) FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001