Beschreibung
- Bewältigen Sie mühelos auch anspruchsvolle Reinigungsaufgaben – dieses vielseitige Reinigungstuch ist sowohl robust als auch saugfähig.
- Verkürzen Sie die Reinigungszeit um bis zu 35 % und sparen Sie bis zu 31 % Arbeitsaufwand im Vergleich zu Miethandtüchern, da das Tuch für den wiederholten Gebrauch geeignet ist.
- Dank des robusten Gewebes dieses Reinigungstuchs sind Ihre Hände beim Reinigen vor Hitze und Metallspänen geschützt.
- Mit exelCLEAN können Sie Ihren Lösungsmittelverbrauch um bis zu 41 % und Ihren Abfall im Vergleich zu Putzlappen um bis zu 85 % reduzieren.™ Material.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hochleistungs-Scheibenwischer |
| Länge (angloamerikanisch) | 16,34 in. |
| Länge (metrisch) | 41.5 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 13,98 in. |
| Breite (metrisch) | 35.5 cm |
| Farbe | Weiß |
| Verpackungsmenge | 480 Blatt |
| Lage | 1-ply |