Learn More
AZLON™ Schwerer HDPE-Ballon mit Stopphahn
Artikelnummer. 31911936
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 L
10 L
20 L
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31911936 5 L 1 Stück
31911932 10 L 1 Stück
31911934 20 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31911936 Lieferant AZLON™ Lieferanten-Nr. BNH05A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.49 €
    50.99 € / 1 Stück
    Sparen 19.50 €
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Robuste HDPE-Gärten unterstützen eine sichere Lagerung und Handhabung von Medien, Puffern und empfindlichen Flüssigkeiten. Hergestellt aus USP der Klasse VI HDPE mit einer regulatorisch konformen PP-Kappe, ist diese Produktfamilie mit oder ohne leckfesten Viertelwindungshahn für kontrollierte Dosierung erhältlich.
  • Ballons werden aus USP Klasse-VI-konformem, BPA-freiem, FDA-Qualitäts-HDPE-Harz hergestellt, um eine überlegene chemische Kompatibilität und Eignung in regulierten Biotech- und pharmazeutischen Anwendungen zu gewährleisten.
  • Option eines undichten, robusten Absperrhahns aus USP Klasse-VI-konformem PP-Harz für sichere und einfache Flüssigkeitsdosierung sowie eine Kappe aus regulatorisch konformem PP
  • Zuverlässige Leistung, jeden Tag: Von der Vorbereitung von Medien bis hin zu großvolumigen Flüssigkeitshandhabungen bieten AZLON-Gärten™ zuverlässige und benutzerfreundliche Leistung, wenn es um die Flüssigkeitshandhabung geht
  • Leicht und langlebig: AZLON-Ballons™ , hergestellt aus hochwertigem HDPE, sind langlebig, bruchfest und leicht – perfekt für belebte Labore
  • Entwickelt für einfache Bedienung und Sicherheit: Ergonomische Griffe sorgen für einen sicheren Griff, eine gedrungene quadratische Form sorgt für hervorragende Stabilität auf der Werkbank oder auf dem Transport und optimiert gleichzeitig wertvollen Laborplatz. Mit optionalem undichtem Hahn unterstützen unsere Anhänger eine sichere kontrollierte Dosierung
  • Praktische Funktionen, die Ihren Arbeitsablauf unterstützen: Geformte Abstufungen ermöglichen ein einfaches Volumenmanagement, die Kappen für 10-Liter- und 20-Liter-Ballons verfügen über geformte Bohrführungen für eine einfache Platzierung von Sonden, Zuführungsleitungen und Flüssigkeitsabsaugung, und der optionale undichte Widerstandshahn lässt sich in einer Viertelumdrehung öffnen und schließen
  • Entwickelt für die Konformität: USP Klasse-VI- und regulatorisch konforme Harze gewährleisten regulatorische und betriebliche Compliance in Ihrem Arbeitsablauf
  • Nachhaltigkeit: Das Produkt ist wiederverwendbar, langlebig und am Lebensende recycelbar, was dazu beiträgt, interne Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen
  • Anwendungen: Geeignet für regulierte Umgebungen wie Bioprocessing, Pharma und analytische Labore
  • Ersatzkappen separat erhältlich: 45 mm Cap CAP045/H passt auf 5 l AZLON™ Heavy Duty Carboy mit Stopcock BNH05A und 80 mm Cap CGZ85PP passt 10 l und 20 l AZLON™ Heavy Duty Carly mit Stopphahn BNH10A und BNH20A
Specifications
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 5 L
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI-konforme, FDA-zertifizierte, BPA-freie Materialien, regulatorisch konforme Polypropylenkomponenten
Verschlussfarbe Weiß
Verschlussauskleidung Ohne Einlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 45 mm
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Regulierte Umgebungen wie Bioprozess-, Pharma- und Analyselabore
Höhe (metrisch) 270 mm
Enthält Schraubverschluss, Stopphahn, Abstufungen, Griff
Material HDPE
Mouth Style Enghals
Produkttyp Ballonflasche
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 220 mm