Learn More
Liebherr™ Kühl- und Gefriergerät Profi-Line LKPv 1420, 1427 l
Marke:  Liebherr™ LKPv 1420
Artikelnummer. 10094084
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
A range of purpose built laboratory refrigerators, single and double door, solid and glass door.
  • Data logging of temperature every two minutes
  • Audible and visual door-open and hi-low temperature alarm
  • Volt free contact for connection to remote system
  • Data transferable to external unit
Capacity: 1427LTemperature Range: -2 to 16°CMaterial: Stainless SteelDisplay Type: External digitalTotal Shelves: 8Surface Coating: PlasticShelf Count: 8Door Count: 2Defrost Type: AutomaticDoor Type: Self closing doorIncludes: Alarms, data logger and castors, door lock, electronic controllerInterior Height: 1550mmInterior Width: 125mmExterior Dimensions: 2150 H x 1430 W x 830 DmmWeight: 199kgShipping Weight: 254kgExterior Width: 1430mmInterior Depth: 700mmExterior Height: 2150mmDimensions (D x W x H) Interior: 700 x 1250 x 1550mmDimensions (L x W x H) Exterior: 1430 W x 2150 HmmVoltage: 220 to 240VHertz: 50HzElectrical Requirements: 220 to 240V, 50Hz