Learn More
Brannan Schwerlichtmesser mit Thermometer und Feuchtigkeitsmessgerät
Artikelnummer. 31810760
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich:
10 bis 100 % RH
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich Packungsgröße
31810760 10 bis 100 % RH 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31810760 Lieferant Brannan Lieferanten-Nr. 13/492/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.16 €
    66.39 € / 1 Stück
    Sparen 51.77 €
    43% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lichtpegelmessung.
  • Lichtpegelmessung mit Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessgerät
  • Großes LCD mit grüner, gelber und roter Anzeige
  • Geliefert mit Kalibrierungszertifikat und robuster Schutztasche
  • Vom Nutzer wählbares Lux/FC
  • Max-Min-/Durchschnitts-/Datenspeicherfunktionen
  • Anzeige für niedrigen Batterieladestand
  • Visuelle und akustische Alarme
  • Automatische Abschaltung
Spezifikation
Typ Digitaler Lichtmesser
Zertifizierung/Konformität Werkskalibrierschein
Bereich 10 bis 100 % RH
Display LCD