Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rechteckige Behälter in robuster Ausführung mit oberen Flanschen
Alle ansehen SP Scienceware ProdukteBeschreibung
- Enthält F30852-0000 nadelähnlichen Hahn aus Polyethylen mit 12.7 mm (½ Zoll) großer Bohrung
- Beständig gegen die meisten Säuren und Alkalien
- Breite obere Flansche
- Mit Abdeckungen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 20 Gallonen |
| Kapazität (metrisch) | 78 Liter |
| Verschlusstyp | Abdeckung |
| Farbe | Weiß |
| Material | LDPE (Polyethylen niedriger Dichte) |
| Form | Rechteckig |
| Enthält | Hahn mit 12.7 mm-Bohrung (½ Zoll) |
| Anzahl Fächer | 1 |
| Produkttyp | Tank |
| Menge | 1 |
| Mehr anzeigen |