Learn More
Brannan Schwerleistungspegelmesser mit Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessgerät
Artikelnummer. 31810750
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-20 °C bis +60 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
31810750 -20 °C bis +60 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31810750 Lieferant Brannan Lieferanten-Nr. 13/491/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.16 €
    72.95 € / 1 Stück
    Sparen 45.21 €
    38% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Messung des Schallpegels.
  • Schallpegelmesser mit Thermometer und Feuchtigkeitsmessgerät
  • Großes LCD mit grüner, gelber und roter Lautstärkeanzeige
  • Geliefert mit Kalibrierungszertifikat und robuster Schutztasche
  • Klimaanlagen-Frequenzgewichtung
  • Max-Min- / Datenspeicherfunktionen
  • Wählbare Antwortzeit: Schnell/Langsam
  • Anzeige für niedrigen Batterieladestand
  • Akustischer Alarm
  • Automatische Abschaltung
Spezifikation
Akkutyp 3 x AA-Batterien
Zertifizierung/Konformität Werkskalibrierschein
Produkttyp Digitales Lautstärkemessgerät
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -4 °F bis +140 °F
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis +60 °C
Spannung 4.8 V
Gewährleistung 2 Jahre