Learn More
Keystone Cleanroom Products Hochleistungs-Sterilisationsfolien
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17882517 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
8 in.
9 in.
12 in.
15 in.
18 in.
20 in.
24 in.
30 in.
36 in.
40 in.
45 in.
48 in.
54 in.
60 in.
72 in.
80 in.
90 in.
Breite (angloamerikanisch):
8 in.
9 in.
12 in.
15 in.
18 in.
20 in.
24 in.
30 in.
36 in.
40 in.
45 in.
48 in.
54 in.
60 in.
Packungsgröße:
125 Stück
25 Stück
50 Stück
500 Stück
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) unitSize
17882517 8 in. 8 in. 500 Stück
17822527 9 in. 9 in. 500 Stück
17892507 12 in. 9 in. 500 Stück
17832527 12 in. 12 in. 500 Stück
17822517 15 in. 15 in. 500 Stück
17852527 18 in. 18 in. 500 Stück
17812517 20 in. 20 in. 500 Stück
17842527 24 in. 24 in. 125 Stück
17832517 30 in. 30 in. 125 Stück
17862527 36 in. 36 in. 125 Stück
17842517 40 in. 40 in. 125 Stück
17882527 45 in. 45 in. 125 Stück
17852517 48 in. 45 in. 125 Stück
17872527 48 in. 48 in. 125 Stück
17872517 54 in. 54 in. 50 Stück
17892527 72 in. 54 in. 50 Stück
17862517 90 in. 54 in. 25 Stück
17802537 60 in. 60 in. 50 Stück
17822537 80 in. 60 in. 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 17882517 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. KCRP13000808
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Verpackungen bieten eine ausgezeichnete mikrobielle Barriere. Ideal für Anwendungen in der pharmazeutischen Produktion. Zur Verwendung in Sterilisationsverfahren mit Dampf, Ethylenoxid und Wasserstoffperoxid.
  • Hergestellt und verpackt in einem zertifizierten ISO8-Reinraum
  • 2-lagig
  • Sauber, keine Zellulose
  • Starkes, reißfestes 50 g/m²-Gewebe SMS Material
  • Ein umfangreiches Größensortiment bedeutet weniger Schneiden
  • Die hydrophobe Barriere lässt Sterilisationsgase durch, verhindert aber das Eindringen von Flüssigkeiten und Mikroorganismen.
  • Die Unterverpackung erfolgt in versiegelten, etikettierten Polybeuteln mit Chargennummer und Herstellungsdatum für vollständige Rückverfolgbarkeit.
  • Konformitätsbescheinigungen im Lieferumfang enthalten
  • Hergestellt in den USA
Sterilisation, Sterilisationsfolien, Sterilisationshüllen, autoklavierbare Packungen
Spezifikation
Flächengewicht 50 gsm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität CoC
Verschlusstyp Keine
Farbe Hellblau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Material Nicht gewebter Stoff
Sterilität Nicht steril
Latexfrei Ja
Dicke (angloamerikanisch) 50 gsm
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Breite (angloamerikanisch) 8 in.
Produkttyp Sterilisationsverpackung (robuste Ausführung)
Länge (metrisch) 20.3 cm
Breite (metrisch) 20.3 cm
Dicke (metrisch) 50 gsm