Learn More
Witeg™ Dickwandiges Zentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 15574279
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml (85 ml nominal)
50 ml (45 ml nominal)
Durchmesser (metrisch):
34 mm
44 mm
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch)
15574279 50 ml (45 ml nominal) 34 mm
15584279 100 ml (85 ml nominal) 44 mm
2 options
Artikelnummer. 15574279
Marke: Witeg™ 4 945 403
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese dickwandigen Röhrchen können unbedenklich zentrifugiert werden. Die Witeg™ dickwandigen Zentrifugenröhrchen sind graduiert und verfügen über Schraubverschlüsse.
  • Dickwandig.
  • Graduiert.
  • Rundboden
  • Schraubverschluss.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml (45 ml nominal)
Länge (metrisch) 98 mm
Bodenform Rund
Verschlusstyp Schraube
Durchmesser (metrisch) 34 mm