Learn More
Hecht Karl™ Dickwandige Teströhrchen
Artikelnummer. 10292001
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm
15,25 mm
15.25 mm
Länge (metrisch):
75 mm
100 mm
160 mm
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 10292001
Marke: Hecht Karl™ 42775024
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus AR-Glas™ (Natronglas) gewährleistet eine geringere Bruchgefahr. Karl Hecht™ Dickwandige Teströhrchen eignen sich für den allgemeinen Einsatz im Labor.
  • Kalknatronglas
  • Runder Boden
  • Randlos
  • Größen für alle Laborerfordernisse 
Spezifikation
Ausführungsart Rundboden
Beschreibung Kahn Teströhrchen
Länge (metrisch) 75 mm
Material Kalknatronglas
Menge 200 Packung
Eingefasst Nein
Durchmesser (metrisch) 12 mm