Learn More
Heidolph™ Hei-Connect PT1000 Klemmsystem für Bad-Anbaugeräte
Artikelnummer. 15237618 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
3 bis 5 l-Heat-On Aufsätze
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15237618 3 bis 5 l-Heat-On Aufsätze 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15237618
Marke: Heidolph™ 5096320000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Klemmsystem für Heizbadaufsätze von 3 bis 5 l.
  • Haltestange und Halterung mit Kabeleingang
  • Bietet maximale Sicherheit und Stabilität bei der vertikalen Ausrichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 3 bis 5 l-Heat-On Aufsätze
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vertikale Halterung für Bad-Anbaugeräte
Typ Untergestell
Material Edelstahl