Learn More
Heidolph™ Hei-Connect mit Pt1000 Temperatursensor
Artikelnummer. 15586039 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Ausführung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15586039
Marke: Heidolph™ 5054008100
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Rühren und Erwärmen mit voller Kontrolle.
  • Das Hei-Connect kombiniert sanftes Rühren (bis zu 1.400 U/min) mit einer präzisen Heizfunktion (bis zu 300°C). Dieses Modell zeichnet sich durch sein robustes Design und seine sichere Funktionalität aus und bietet zusätzliche Funktionen, die Ihnen vollständige Kontrolle und eine einfache, genaue Dokumentation Ihrer Prozessparameter ermöglichen.
  • ™ Die einzigartige Kera-Disk-Stellfläche ist chemisch beständig, kratzfest und hat einen Durchmesser von 145 mm. Diese einzigartige Größe macht es für die Verwendung mit vielen Zubehörteilen und Proben auf einer kleinen Stellfläche geeignet. Das eloxierte Aluminium, aus dem es hergestellt wird, ermöglicht schnellstmögliche Heizzeiten.
  • Der Hei-Connect Magnetrührer bietet eine digitale Anzeige zur genauen Einstellung der gewünschten Temperatur auf den Grad. Diese präzise Temperatur ohne Überschwingen wird durch zwei wählbare Heizmodi (FAST/PRECISE) und den optionalen externen Temperatursensor Pt1000 gesteuert.
  • Um die Prozesssteuerung und Dokumentation zu erleichtern, ist der Hei-Connect mit einem Timer und einer RS 232-Schnittstelle ausgestattet. Die kostenlose Hei-Control Software ist im Lieferumfang enthalten.
  • Diese Variante enthält die Pt1000-Temperatursonde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Spannung 230 V
Typ Heizplatten-Magnetrührer
Form Rund
Steckertyp EU-Ausführung
Anzahl Positionen Mehrere
Display Digital