Beschreibung
- Hoher Drehzahlbereich von 24 bis 600 U/min
- Pumpenantrieb ist für Mehrkanalbetrieb nicht geeignet
- Regelgenauigkeit des Motors: ±0,5 %
- Drehrichtung auswählen: CW / CCW
- Fördermengen von Einkanalpumpen: 2 bis 4056 ml/min.
- Durchflussgenauigkeit (Wasser ohne Gegendruck): ±2%
- Intervalldosierung: 0,001 bis 9999 ml in Pausen von 0,1 Sekunden bis 750 Stunden.
- Volumendosierung: 0,001 bis 9999 ml
- Digitale Schnittstelle: RS 232
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±2% |
| Regelungsart | Analog |
| Displaytyp | LED |
| Schutzart Gehäuse | IP55 |
| Flussrate | 2 bis 4.056 ml/min |
| Motor Speed | 24 bis 600 U/min |
| Modell | Hei-FLOW Ultimate 600 |