Beschreibung
- Rühren bis 20 Liter ohne Heizen
- Basierend auf unserer bewährten Magnetrührer-Serie mit Heizfunktion wurde der Hei-PLATE Mix 20 l speziell für Anwendungen mit thermolabilen Substanzen entwickelt. Dieses Modell hat keine Heizung.
- Der Hei-PLATE-Mix 20 l-Magnetrührer ohne Heizfunktion ist ideal für Anwendungen bis zu 20 Litern und kann die Lösung schonend in einem Drehzahlbereich von 100 bis 1.400 U/min umrühren.
- Zudem wird die Drehzahl durch einen Sanftanlauf behutsam an den gewünschten Wert herangeführt. So werden Spritzer, ein ungleichmäßiger Anlauf oder gar das Springen des Rührstäbchens vermieden.
- Die patentierte Kera-Disk™ Aufstellfläche aus Aluminium mit Keramikbeschichtung ist chemikalienbeständig und kratzfest und hat einen Durchmesser von 145 mm. Mit dieser einzigartigen Größe eignet sich die Aufstellfläche für die Nutzung vieler Zubehörteile und Proben auf einer kleinen Stellfläche.
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 100 bis 1.400 U/min |
| Rührpositionen | 11 |
| Deckplattenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Fassungsvermögen | 20 l |
| Display | TFT |
| Form | Rund |
| Spannung | 115/230 V |
| Wirkleistung | 800 W |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 5.7 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 145 mm |
| Mehr anzeigen |