Beschreibung
- Der Magnetrührer Hei-PLATE Mix'n'Heat Expert Mini sorgt für schnelles und präzises Erhitzen ohne Überhitzen.
- Schont das Medium
- Pt1000 ermöglicht präzise Temperaturregelung
- Die 250 ml Heat-On-Blöcke gewährleisten eine optimale Wärmeübertragung ohne die Verwendung von Wasser oder Öl.
- Anwendungshinweis: Füllen Sie den Kolben (nicht im Lieferumfang enthalten) nur bis zur Hälfte, um Lösungsmittelverluste zu vermeiden.
- Findenser™ Der Mini vervollständigt das System als Hochleistungskondensator, der ohne Wasser auskommt (Optimale Leistung bei Lösungsmittelvolumina bis zu 125 L).
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Keramikbeschichtetes Aluminium |
| Spannung | 230 V |
| Größe | 145 mm Durchm. |
| Temperatur (metrisch) | 20 bis 300 °C |
| Typ | Magnet-Heizrührer |
| Form | Rund |
| Max. Probenaufgabe | 25 kg |
| Steckertyp | EU |
| Anzahl Positionen | 1 |
| Max. Behältergröße | 20 L |
| Mehr anzeigen |