Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+
Artikelnummer. 17585586 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
Verschiedene Ausführungen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17585586 Verschiedene Ausführungen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17585586 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5062115000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00 €
    1028.00 € / 1 Stück
    Sparen 217.00 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+ beinhaltet einen Magnetrührer und einen pt1000-Sensor.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Magnetrührer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ (Durchmesser 145 mm)
    • Schnelles und präzises Heizen
    • Ohne Überschwingen
    • Probenmaterial schonendes Rühren
  • Pt1000 Temperatursensor für präzise Temperaturregelung
  • Auf Anfrage auch mit 135 mm-Platte erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Spannung 115/230 V
Größe 145 mm Durchm.
Temperatur (metrisch) 20 bis 300 °C, Umgebungstemperatur bis 300 °C
Temperatur (angloamerikanisch) 68 °F bis 572 °F, Umgebungstemperatur bis 572 °F
Gewicht (angloamerikanisch) 6.6 lb.
Gewicht (metrisch) 3 kg
Typ Heizplattenrührer
Form Rund
Max. Probenaufgabe 25 kg
Steckertyp Verschiedene Ausführungen
Anzahl Positionen Mehrere
Max. Behältergröße 20 l
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 0,168 x 0,299 x 0,101 m
Zertifizierung/Konformität CE-Zertifizierung
Display LCD-Anzeige