Beschreibung
- Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Ultimate provides fast and precise heating without overshoot
- For sample-friendly work
- Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Keramikbeschichtetes Aluminium |
| Spannung | 230 V |
| Größe | 145 mm Durchm. |
| Temperatur (metrisch) | 20 bis 300 °C |
| Typ | Magnetic Stirring Hotplate |
| Form | Rund |
| Max. Probenaufgabe | 25 kg |
| Steckertyp | EU |
| Anzahl Positionen | 1 |
| Max. Behältergröße | 20 L |
| Mehr anzeigen |