Learn More
Heidolph™ Hei-SHAKE Orbitalkern 2000
Artikelnummer. 30274396 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Orbit:
20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Orbit Packungsgröße
30274396 20 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30274396 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5461140400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3264.48 €
    2977.00 € / 1 Stück
    Sparen 287.48 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der vielseitige Orbitalschüttler für bis zu 15 kg mit integrierter Schüttelplattform.
Von einem einzigartigen, sehr breiten Spektrum an Drehzahlen (1 bis 530 U/min) bis hin zum Timer (1 Min. bis 999 Std. 59 Min.). Mit einer integrierten RS 232-Schnittstelle verfügt der Hei-SHAKE Orbital Core über alle Kernfunktionen, die für die Realisierung beliebiger Schüttelanwendungen im Labor erforderlich sind.
Die integrierte Schüttelplattform und die mitgelieferte flache Gummimatte 2000 erhöhen die Aufnahmefläche dieses Geräts im Vergleich zum Hei-SHAKE Orbital Core um 71,5 %.
Mit einem Schütteldurchmesser (Orbit) von 20 mm ist die Erzielung einer homogenen Verteilung Ihres Mediums ein Kinderspiel. Ihre Anwendungen können im Dauerbetrieb oder mithilfe eines Timers ausgeführt werden. Gerätesteuerung und halbautomatische Prozesse können per Fernzugriff durch Verbindung mit einem PC oder über serverbasierte Software wie Hei-PROCESS durchgeführt werden. Darüber hinaus kann über die benutzerfreundliche Menüstruktur ein automatischer Neustart im Falle eines Stromausfalls eingestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Orbit 20 mm
Tragkraft (metrisch) 15 kg
Drehzahlbereich 1 bis 530 U/min
Spannung 100/115/220/240 V
Produkttyp Orbitalschüttler
Steckertyp EU
Modell Hei-SHAKE Orbitalkern 2000
Enthält Plattform und Antihaftmatte