Beschreibung
Von einem einzigartigen, sehr breiten Spektrum an Drehzahlen (1 bis 530 U/min) bis hin zum Timer (1 Min. bis 999 Std. 59 Min.). Mit einer integrierten RS 232-Schnittstelle verfügt der Hei-SHAKE Orbital Core über alle Kernfunktionen, die für die Realisierung beliebiger Schüttelanwendungen im Labor erforderlich sind.
Mit einem Schütteldurchmesser (Orbit) von 20 mm ist die Erzielung einer homogenen Verteilung Ihres Mediums ein Kinderspiel. Ihre Anwendungen können im Dauerbetrieb oder mithilfe eines Timers ausgeführt werden. Gerätesteuerung und halbautomatische Prozesse können per Fernzugriff durch Verbindung mit einem PC oder über serverbasierte Software wie Hei-PROCESS durchgeführt werden. Darüber hinaus kann über die benutzerfreundliche Menüstruktur ein automatischer Neustart im Falle eines Stromausfalls eingestellt werden.
Lieferumfang: Schüttelgerät inklusive flacher Gummimatte 1000
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 20 mm |
| Tragkraft (metrisch) | 15 kg |
| Drehzahlbereich | 1 bis 530 U/min |
| Spannung | 100/115/220/240 V |
| Produkttyp | Orbitalschüttler |
| Steckertyp | EU |
| Modell | Hei-SHAKE-Orbitalkern |
| Enthält | Antihaftmatte |