Learn More
Heidolph™ Heizplatte für Magnetrührer der Serie MR
Artikelnummer. 12327533 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU, UK
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12327533
Marke: Heidolph™ 5053000000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Rührbereich: 100 bis 1400 U/min; Form: Rund; Größe: 145 mm Durchm.; Max. Probenlast: 25 kg
Erreicht die Maximaltemperatur von 300 °C rasch dank 800 W Heizleistung. Sicherheitsschaltkreise vermeiden eine Überhitzung der Heizplatte: Wenn die Temperatur das Maximum überschreitet, wird die Beheizung sofort abgeschaltet. Das starke Magnetfeld ermöglicht das Rühren von Medien mit höherer Viskosität oder das mühelose Rühren von bis zu 20 Liter Wasser. Variable Drehzahlen von 30 bis 1,400 U/min bei einer Genauigkeit von ±1 % für sanftes Mischen.
MR Hei-Tec Magnetrührer erfüllen hohe Ansprüche und ermöglichen reproduzierbare Ergebnisse
  • Digitalanzeige für einfaches Einstellen und Überwachen der Werte auf der beleuchteten Anzeige.
  • Der unabhängige Sicherheitsschaltkreis schaltet die Beheizung ab, wenn die Temperatur der Heizplatte 25 °C über die eingestellte Temperatur steigt. Digitale Drehzahleinstellung von 100 bis 1,400 U/min bei einer Genauigkeit von 2 % und einer Temperatureinstellung von bis zu 300 °C
  • Ein separater Ein-/Ausschalter der Beheizung verhindert ungewolltes Aufheizen. Wenn die Beheizung eingeschaltet ist, ist der Ein-/Ausschalter zur visuellen Kontrolle beleuchtet
MR Hei-End Magnetrührer eignen sich optimal für Anwendungen mit höchster Sicherheit
  • Ein unabhängiger Sicherheitsschaltkreis schaltet die Beheizung bei einem vom Bediener eingestellten Temperaturwert zwischen 10 und 25 °C über der eingestellten Temperatur ab
  • Für die Änderung der Parameter ist ein weiterer Sicherheitsschritt notwendig, was ungewollte Veränderungen an der Einstellung verhindert
  • Die Digitalanzeige ermöglicht einfaches Einstellen und Überwachen der Werte auf der beleuchteten Anzeige. Drehzahleinstellung von 30 bis 1,400 U/min bei einer Genauigkeit von 1 % und einer Temperatureinstellung von bis zu 300 °C
    • Die Anzeige für Restwärme der Heizplatte leuchtet auf, wenn das Gerät abgeschaltet wird und die Temperatur der Heizplatte über 50 °C liegt, sodass Verletzungen des Anwenders vermieden werden
    • Damit sich die Probe nicht überhitzt, schaltet ein Sicherheitsschaltkreis die Beheizung ab, wenn sich der Temperatursensor nicht im Mediengefäß befindet
    • Ein separater Ein-/Ausschalter für die Beheizung verhindert ungewolltes Aufheizen. Wenn die Heizung eingeschaltet ist, leuchtet der Ein-/Ausschalter zur visuellen Kontrolle auf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Keramikbeschichtetes Aluminium
Spannung 230 V
Reglertyp Elektronisch
Modell MR Hei-Tec
Größe 145 mm Durchm.
Höhe (metrisch) 94 mm
Temperatur (metrisch) 20 bis 300 °C
Umgebungstemperatur 0 bis 40 °C
Frequenz 50 Hz
Breite (metrisch) 277 mm
Länge (metrisch) 173 mm
Wirkleistung 800 W
Gewicht (metrisch) 2,6 kg
Typ Magnetic Stirring Hotplate
Form Rund
Max. Probenaufgabe 25 kg
Steckertyp EU, UK
Anzahl Positionen Mehrere
Max. Behältergröße 20 l
Rührbereich 100 bis 1.400 U/min
Abmessungen (L x B x H) 173 x 277 x 94 mm
Display Digital